Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 70.1 EUR
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₄O·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09993332
CAS nummer: 1012868-70-0