Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53344-1G PC53344-5G PC53344-25G
APOSPC53344-1GEA 58.4 EUR
APOSPC53344-1G APOSPC53344-5G APOSPC53344-25G
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₄O·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09993334
CAS nummer: 1451390-71-8