4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 250 EUR
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17015609
CAS nummer: 55805-05-5