4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 746 EUR
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17015610
CAS nummer: 55805-22-6