4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]ethanone
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 876 EUR
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₀F₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26728226
CAS nummer: 1188932-40-2