4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 869 EUR
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27925457
CAS nummer: 55805-25-9