4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 366 EUR
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₇F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30184635
CAS nummer: 2091735-09-8