3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 583 EUR
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Formule: C₉H₄F₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12188974
CAS nummer: 100663-25-0