(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53369-1G PC53369-5G
APOSPC53369-1GEA 162 EUR
APOSPC53369-1G APOSPC53369-5G
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14561453
CAS nummer: 1213206-88-2