2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-1G PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-1GEA 137 EUR
APOSPC53370-1G APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₄IO
MW: 305.996 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20526760
CAS nummer: 1321963-74-9