Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC53375-1G
PC53375-250MG
PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA
226
EUR
APOSPC53375-1G
APOSPC53375-250MG
APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formule:
C₈H₅BrFNO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12173001 CAS nummer: 1153285-35-8 |