4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 1320 EUR
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168699
CAS nummer: 1379332-76-9