4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 431 EUR
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168700
CAS nummer: 1379295-27-8
UN: 3261
ADR: 8,III