4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53385-1G PC53385-250MG PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA 424 EUR
APOSPC53385-1G APOSPC53385-250MG APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30297368
CAS nummer: 2149601-45-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III