2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53398-100MG PC53398-1G PC53398-250MG
APOSPC53398-100MGEA 155 EUR
APOSPC53398-100MG APOSPC53398-1G APOSPC53398-250MG
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09924985
CAS nummer: 913839-73-3