Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 409 EUR
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₅F₂IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24107099
CAS nummer: 1113050-16-0