4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 476 EUR
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24107175
CAS nummer: 1521585-65-8