4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53414-1G PC53414-250MG
APOSPC53414-1GEA 615 EUR
APOSPC53414-1G APOSPC53414-250MG
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06740661
CAS nummer: 75484-39-8