8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53416-1G PC53416-250MG
APOSPC53416-1GEA 614 EUR
APOSPC53416-1G APOSPC53416-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
Formule: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30474684
CAS nummer: 2149597-02-2