2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,4-Difluoro-5-iodophenyl)methanol
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 164 EUR
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₂IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348701
CAS nummer: 1097626-21-5