Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 22 EUR
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14697995
CAS nummer: 1214334-90-3