tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53419-100MG PC53419-1G PC53419-250MG
APOSPC53419-100MGEA 213 EUR
APOSPC53419-100MG APOSPC53419-1G APOSPC53419-250MG
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₁FN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656630
CAS nummer: 731018-54-5