2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53420-1G PC53420-250MG PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA 1410 EUR
APOSPC53420-1G APOSPC53420-250MG APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30474660
CAS nummer: 2022670-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable