6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC53423-1G
PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA
267
EUR
APOSPC53423-1G
APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Formule:
C₈H₅BrFN Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD07781550 CAS nummer: 885520-59-2 |