2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 315 EUR
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128906
CAS nummer: 20857-44-7