4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-3-bromo-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene, 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)aniline
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 979 EUR
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11501049
CAS nummer: 1159512-33-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III