5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 203 EUR
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30481008
CAS nummer: 2149591-27-3