6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC53440-1G PC53440-250MG
APOSPC53440-1GEA 141 EUR
APOSPC53440-1G APOSPC53440-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formule: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30492324
CAS nummer: 2149591-38-6