3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 220 EUR
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566297
CAS nummer: 1289057-68-6