2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 497 EUR
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396988
CAS nummer: 1261782-23-3