4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53452-1G PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA 563 EUR
APOSPC53452-1G APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₆BrF₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30497599
CAS nummer: 1256276-39-7