2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 913 EUR
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24684755
CAS nummer: 717883-41-5