Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53467-1G PC53467-5G PC53467-10G
APOSPC53467-1GEA 30.8 EUR
APOSPC53467-1G APOSPC53467-5G APOSPC53467-10G
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20483155
CAS nummer: 1244642-70-3