3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53468-1G PC53468-250MG
APOSPC53468-1GEA 789 EUR
APOSPC53468-1G APOSPC53468-250MG
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737869
CAS nummer: 1805420-44-3