2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53470-1G PC53470-250MG
APOSPC53470-1GEA 636 EUR
APOSPC53470-1G APOSPC53470-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₃F₄NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723299
CAS nummer: 89586-09-4