Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TCDA
PC53471-1G PC53471-5G
APOSPC53471-1GEA 366 EUR
APOSPC53471-1G APOSPC53471-5G
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Formule: C₅H₉ClF₂O₂Si
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30723300
CAS nummer: 1700654-90-5
UN: 1760
ADR: 8,III