3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53472-1G PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA 583 EUR
APOSPC53472-1G APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO₂S
MW: 235.183 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460328
CAS nummer: 1274903-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III