2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 1300 EUR
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723302
CAS nummer: 1800231-22-4