4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 431 EUR
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₅F₂I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12547764
CAS nummer: 1208077-21-7