3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53480-1G PC53480-250MG
APOSPC53480-1GEA 415 EUR
APOSPC53480-1G APOSPC53480-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00766763
CAS nummer: 952-69-2