2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53481-1G PC53481-250MG PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA 330 EUR
APOSPC53481-1G APOSPC53481-250MG APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723303
CAS nummer: 2149589-86-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable