2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53482-1G PC53482-250MG
APOSPC53482-1GEA 483 EUR
APOSPC53482-1G APOSPC53482-250MG
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClFNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28797548
CAS nummer: 1803585-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III