2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53484-1G PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA 789 EUR
APOSPC53484-1G APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₃F₄IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723346
CAS nummer: 2149597-65-7