6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
PC53485-1G PC53485-250MG
APOSPC53485-1GEA 631 EUR
APOSPC53485-1G APOSPC53485-250MG
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₄BrF₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723347
CAS nummer: 254895-87-9