2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 220 EUR
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042448
CAS nummer: 386-71-0