6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53490-1G PC53490-250MG
APOSPC53490-1GEA 577 EUR
APOSPC53490-1G APOSPC53490-250MG
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₄F₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723440
CAS nummer: 2149597-44-2