2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53493-1G PC53493-5G PC53493-25G
APOSPC53493-1GEA 24.9 EUR
APOSPC53493-1G APOSPC53493-5G APOSPC53493-25G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28064264
CAS nummer: 1473423-59-4