6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6,7-diamine
PC53499-1G PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA 847 EUR
APOSPC53499-1G APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₆F₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723441
CAS nummer: 110968-70-2