(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 93.5 EUR
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉BrFN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22988854
CAS nummer: 1624261-91-1