(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 87.6 EUR
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉BrFN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22988853
CAS nummer: 1624262-55-0